Fortfahren mit
07-307
Anti-Phospho-STAT1(Tyr701)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Transcription factor ISGF-3 components p91/p84, signal transducer and activator of transcription 1, signal transducer and activator of transcription 1, 91kD, signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa, signal transducer and activator of tr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 416.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, chicken, human, rat
Application:
WB
Citations:
25
CHF 416.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1520
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, chicken, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr701)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
General description
92 kDa
STAT-Proteine (signal transducers and activators of transcription) sind latente zytoplasmatische Transkriptionsfaktoren, welche die zweifache Funktion der Signalübertragung und Aktivierung der Transkription übernehmen. STAT werden durch eine Tyrosinphosporylierung als Reaktion auf verschiedene Liganden aktiviert, wonach sie in den Zellkern translozieren. Die N-terminale Region unter den STAT-Proteinen ist stark homolog und umgibt einen vollständig konservierten Arginin-Rest. STAT sind Teil des JAK-STAT-Signalwegs, einem Hauptsignalweg des Immunsystems. Alle Zytokine übermitteln wesentliche Signale über diesen Signalweg. STAT1 wird durch eine Reihe von verschiedenen Liganden aktiviert, einschließlich IFN-alpha, IFN-gamma, EGF, PDGF und IL6. Die Phosphorylierung von Tyrosin 701 ist für die STAT1-Dissoziation von IFNGR1, Homodimerisation und Zellkerntranslokation erforderlich. Die Phosphorylierung von Tyrosin 701 führt zum Verlust der STAT1-Funktionen.
Immunogen
Epitop: Tyr701
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid (C-DDPKRTG[pY]IKTE) das den Aminosäuren 694–705 von Maus-STAT1 entspricht, das ein N-terminales Cystein aufweist.
Application
Der Anti-Phospho-STAT1(Tyr701)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Phospho-STAT1 (Tyr701), auch als Transkriptionsfaktor ISGF-3 Komponenten p91/p84 bekannt, und wurde in WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Phosphoryliertes STAT1
Physical form
Immunaffinitätschromatografie
Immunaffinitätsgereinigtes IgG in 0,02 mol/l PBS mit 0,1 % Natriumazid + 50 % Glycerin und 5 mg/ml BSA.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Maus-3T3-L1-Adipozyten, die mit Leukämiehemmender Faktor (LIF) stimuliert wurden.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von mit CNTF behandelten SK-N-MC-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500–1:2000-Verdünnung dieser Charge wies phosphoryliertes STAT1 in RIPA-Lysaten von mit CNTF behandelten SK-N-MC-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-106404-88605-485
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
mouse, chicken, human, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, chimpanzee, human, mouse, bovine
species reactivity
canine, human, mouse
clone
polyclonal
clone
5C9.2, monoclonal
clone
A11W, monoclonal
clone
9E12, monoclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P42224
UniProt accession no.
P42224
UniProt accession no.
P42229
UniProt accession no.
P40763
Gene Information
human ... STAT1(6772)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... Stat1(20846)
Gene Information
bovine ... Stat5A(282375)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2