Fortfahren mit
06-237
Anti-Gsα-Antikörper
serum, Upstate®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 451.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
17
CHF 451.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAS(2778)
General description
Große Isoformen(52 kDa) und kleine Isoformen (45 kDa)
Immunogen
Peptid, das dem C-Terminus von Rinder-Gsα (RMHLRQYELL) entspricht. Diese Sequenz kommt in allen drei Isoformen von humanem Gsα (Gsα1, Gsα2 und GsαXL) vor.
Application
Der Anti-Gsα-Antikörper ist ein Antikörper gegen Gsα zur Verwendung in IC, IP und WB.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt große und kleine Formen von Gsα; kreuzreagiert nicht mit anderen G-Proteinen.
Physical form
Mit Protein A aufgereinigt
Verdünntes Serum in PBS, 1:1.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Verbreitet exprimiert
Regelmäßig mittels Immunblot an einem mikrosomalen Präparat aus Rattenhirn (Katalognr. 12-144) beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: AB1639
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-709SAB2500470SAB2100941
species reactivity
mouse, human, bovine
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
guinea pig, horse, dog, bovine, rat, mouse, human
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... GNAS(2778)
Gene Information
human ... GNA11(2767)
mouse ... Gna11(14672)
Gene Information
human ... GYPA(2993)
Gene Information
human ... GNAS(2778)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Zhu et al.
Endocrinology, 157(2), 497-507 (2015-12-17)
PTH regulates serum calcium, phosphate, and 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) levels by acting on bone and kidney. In renal proximal tubules (PTs), PTH inhibits reabsorption of phosphate and stimulates the synthesis of 1,25(OH)2D. The PTH receptor couples to multiple G proteins.
Arrestin-3 is essential for the activation of Fyn by the luteinizing hormone receptor (LHR) in MA-10 cells.
Colette Galet,Mario Ascoli
Cellular Signalling null
Bo Li et al.
FEBS letters, 587(5), 410-416 (2013-01-29)
β-Arrestins function to mediate G protein-coupled receptor (GPCR) desensitization and internalization and to initiate G protein independent signaling of GPCRs. Elucidating how β-arrestin and G protein signal pathways coordinate with each other is important to fully understand GPCR signaling. Here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-23704053252337208