Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 529.00 |
Über diesen Artikel
CHF 529.00
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Immunogen
Application
2 μl dieses Antikörpers immunpräzipitierten mit Histon H3 assoziiertes Chromatin aus einem Wildtyp-Hefelysat.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Säureextrahierte Proteine aus HeLa-Zellen, HeLa-Zellkernextrakte oder säureextrahierte HeLa-Zellen, die mit Natriumbutyrat behandelt wurden.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:2.000-1:20.000-Verdünnung dieser Charge wies Histon H3 auf unabhängige Weise in säureextrahierten Proteinen von unbehandelten, mit Natriumbutyrat oder mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... H3F3B(3021) | Gene Information human ... H3F3B(3021) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| clone A3S, monoclonal | clone A3S, monoclonal | clone polyclonal | clone CMA301, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form serum | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat | species reactivity human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken | species reactivity human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae | species reactivity vertebrates, human |
| technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Histon H3-Antikörper, CT, pan, Klon A3S, Kaninchen, monoklonal
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 05-928 | 04053252405273 |