Fortfahren mit
05-486
Anti-FADD-Antikörper, Klon 1F7
clone 1F7, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-GIG3, Anti-IMD90, Anti-MORT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 553.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1F7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
39
CHF 553.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB06711
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1F7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FADD(8772)
mouse ... Fadd(14082)
General description
28 kDa
Immunogen
GST-markiertes Fusionsprotein von voller Länge, das humanem FADD entspricht.
Application
Der Anti-FADD-Antikörper Klon 1F7 weist die Konzentration von FADD nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Biochem/physiol Actions
FADD
Physical form
Format: Aufgereinigt
PBS, pH-Wert 7,2, und 50 % Glycerin
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen beurteilt
Other Notes
Ersetzt: 04-1113
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8053SAB4301377SAB5700564
clone
1F7, monoclonal
clone
FD19, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hayley I Muendlein et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6484), 1379-1384 (2020-03-21)
Cell death and inflammation are interdependent host responses to infection. During pyroptotic cell death, interleukin-1β (IL-1β) release occurs through caspase-1 and caspase-11-mediated gasdermin D pore formation. In vivo, responses to lipopolysaccharide (LPS) result in IL-1β secretion. In vitro, however, murine
Suppression of TNF receptor-1 signaling in an in vitro model of epileptic tolerance.
Thompson, SJ; Ashley, MD; Stohr, S; Schindler, C; Li, M; McCarthy-Culpepper, KA; Pearson et al.
International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology null
Simon Thompson et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19331-19339 (2011-04-12)
We have previously shown that the cell death-promoting protein Bcl-2-interacting mediator of cell death (Bim) is ubiquitinated and degraded following a neuroprotection-conferring episode of brief ischemia (preconditioning). Here, we identify the E3 ligase that ubiquitinates Bim in this model, using
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-48604053252273124