Fortfahren mit
04-151
Anti-IFNAR-1-Antikörper, Klon MARI-5A3
clone MARI-5A3, from mouse
Synonym(e):
interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, beta-type antiviral protein, alpha-type antiviral protein, Type I interferon receptor 1, Cytokine receptor family 2 member 1, interferon-beta receptor 1, Cytokine receptor class-II member 1, IFN-alpha-REC, i
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 379.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MARI-5A3, monoclonal
Application:
FACS, IP, Neutral, WB
Citations:
1
CHF 379.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MARI-5A3, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifnar1(15975)
General description
63 kDa berechnet
Interferon-Alpha/Beta-Rezeptor-1 (IFNAR-1) ist ein Typ-I-Membranprotein mit einer Transmembrandomäne, das drei Fibronektin-Typ-III-Domänen enthält. Er ist ein Mitglied der Typ-II-Zytokinrezeptorfamilie. IFNAR-1 dient als spezifischer Interferon-Rezeptor für Interferon-alpha und -beta, einer Familie von Typ-I-Interferonen, die für die Förderung und Verknüpfung der adaptiven und angeborenen Immunreaktion von entscheidender Bedeutung ist. Typ-I-Interferone binden alle an einen heterodimeren Rezeptor, der aus zwei Untereinheiten, IFNAR-1 und IFNAR-2, besteht. Die Bindung der Typ-I-IFN initialisiert die Tyrosin-Phosphorylierung bei verschiedenen Proteinen, z. B. IFNR-Alpha/Beta-Untereinheiten, JAK-, STAT- und TYK2-Proteine.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das der extrazellulären Domäne von Maus-IFNAR-1 entspricht.
Application
Der Anti-IFNAR-1-Antikörper, Klon MARI-5A3, ist ein Antikörper gegen IFNAR-1 zur Verwendung in FC, IP, WB und NEUT.
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in WB verwendet. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in FC verwendet. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Neutralisationstest: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in Neutralisationsstudien verwendet. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die extrazelluläre Domäne von IFNAR-1.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in BALB/c-Splenozyten.
Durchflusszytometrie-Analyse: 5 µg dieses Antikörpers wiesen IFNAR-1 in BALB/c-Splenozyten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA018015PRS4243MAB411-C
clone
MARI-5A3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
ST254, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
mouse ... Ifnar1(15975)
Gene Information
human ... IFNAR1(3454)
Gene Information
human ... IFNB1(3456)
Gene Information
human ... IFNA2(3440)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Louise Malle et al.
Immunity, 55(11), 2074-2084 (2022-10-16)
Down syndrome (DS) is typically caused by triplication of chromosome 21. Phenotypically, DS presents with developmental, neurocognitive, and immune features. Epidemiologically, individuals with DS have less frequent viral infection, but when present, these infections lead to more severe disease. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-15104053252413544