Fortfahren mit
02-103
Bovine Pituitary Extract - 50 mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for cell culture
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
For use as a cell culture media supplement.
Physical form
Lyophilized from sterile water containing NaCl
Preparation Note
Lyophilized: Stable for 2 years at 4°C from date of shipment. Rehydrated: Stable for 3 months at -20°C
Analysis Note
routinely evaluated in a 5 day growth assay of fetal bovine heart endothelial cells
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
02-10304053252623813