Fortfahren mit
SYNP14005M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
50 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
Synonym(e):
Synthware P14005M, Solid phase peptide synthesis vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 245.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 245.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P140050M
capacity
50 mL , 50 mL
fitting
GL 25
General description
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNP140100MSYNP140010MSYNP130050M
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
100 mL , 100 mL
capacity
10 mL , 10 mL
capacity
50 mL , 50 mL
manufacturer/tradename
Synthware P140050M
manufacturer/tradename
Synthware P140100M
manufacturer/tradename
Synthware P140010M
manufacturer/tradename
Synthware P130050M
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
fitting
GL 25
fitting
GL 25
fitting
GL 14
fitting
GL 25
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNP14005M-1EA04061832197609