Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 156.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 156.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| capacity 500 mL , 500 mL | capacity 500 mL , 500 mL | capacity 2000 mL , 2000 mL | capacity 500 mL , 500 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F687500A | manufacturer/tradename Synthware F477500A | manufacturer/tradename Synthware F68272L | manufacturer/tradename Synthware F477500 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNF687500A-1EA | 04061832208787 |