Fortfahren mit
1.09074
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure, c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Quality Segment
agency
reag. USP, suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1.3 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cellulose Nanocrystals and Lignin Nanoparticles Extraction from Lemna minor L.: Acid Hydrolysis of Bleached and Ionic Liquid-Treated Biomass: Diese Forschungsarbeit untersucht die Extraktion von Zellulose-Nanokristallen und Lignin-Nanopartikeln durch Schwefelsäurehydrolyse und unterstreicht deren Bedeutung für die Entwicklung nachhaltiger Biomaterialien (Puglia et al., 2024).
  • Production and Characterization of Nanocellulose from Maguey (Agave cantala) Fiber: In der Studie wird Schwefelsäure für die Herstellung und Charakterisierung von Nanozellulose aus Maguey-Fasern verwendet, was ihr Potenzial für die Weiterentwicklung von Biokompositen unterstreicht (Sumarago et al., 2024).
  • Stability and Structure of Potentially Atmospherically Relevant Glycine Ammonium Bisulfate Clusters: Dieser Artikel untersucht die Stabilität und Struktur von Glycin-Ammonium-Bisulfat-Clustern und gibt Einblicke in die Atmosphärenchemie und die Rolle der Schwefelsäure bei der Aerosolbildung (Hariharan et al., 2024).
  • Nanostructured Niobium and Titanium Carbonitrides as Electrocatalyst Supports.: Untersucht die Verwendung von Schwefelsäure bei der Synthese von nanostrukturierten Niob- und Titancarbonitriden, die für die Verbesserung von Elektrokatalysatorträgern für Energieanwendungen unerlässlich sind (McLeod et al., 2024).
  • Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles from calcium hydroxide fouled with gases evolved from smokestack of glass industry: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Synthese von Hydroxylapatit-Nanopartikeln unter Verwendung von Schwefelsäure und zeigt ihren Nutzen beim Recycling von Industrieabfällen (Abdelmoaty & Mousa, 2024).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac-Verpackung® - alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden - weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration: 0,04975–0,05025 mol/l
Messunsicherheit ± 0,00015 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: SX1243G-6; SX1243G-3
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.090721.603134.80364
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
packaging
Titripac® of
packaging
Titripac® of
packaging
-
packaging
-
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109074100304054839999222
109074901004022536110448
109074100004022536110417
109074901304054839014222
109074400004027269029777
109074500004022536110431
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf