Fortfahren mit
1.09065
Perchloric acid solution
c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), in anhydrous acetic acid, reag. Ph. Eur., USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Synonym(e):
PCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 94,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Perchlorsäure, in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Bestimmung von Phosphor in handelsüblicher Milch: Unter Verwendung von Ionenchromatographie mit Entproteinisierung durch Perchlorsäure bietet diese Anwendung eine zuverlässige Methode zur Analyse des Phosphorgehalts in Milchprodukten, was für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie unerlässlich ist (Yoshikawa et al., 2024).
  • Vielseitiger Eisenoxidation-Xylenolorange-Assay für Lipoxygenase-Aktivität: Diese Hochdurchsatz-Screening-Technik nutzt die Reaktivität von Perchlorsäure in enzymatischen Assays und verbessert den Nachweis von Lipoxygenase-Aktivität, die für biotechnologische Anwendungen wichtig ist (Chrisnasari et al., 2024).
  • Nanoporöses Gold mit mikropröser Struktur: Perchlorsäure wird bei der elektrochemischen Entlegierung zur Bildung nanoporöser Goldstrukturen verwendet, die für ihre Anwendungen in der Katalyse und Sensortechnologie von Bedeutung sind (Li et al., 2024).
  • Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographieverfahren zur Anzeige der Stabilität: Bei dieser Methode wird Perchlorsäure für die Analyse pharmazeutischer Verbindungen verwendet, was eine verbesserte Stabilität und Zuverlässigkeit für Arzneimittelformulierungen und Sicherheitsprüfungen bietet (Chintala, 2024).
  • Entwicklung einer innovativen Methode zur Bestimmung von 6-Thioguanin: Durch die Verwendung von Perchlorsäure ermöglicht diese HPLC-PDA-basierte Technik eine präzise medizinische Diagnostik und erleichtert durch eine genaue Medikamentenspiegelbestimmung ein besseres Krankheitsmanagement (Noga et al., 2023).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50439311413244252
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
toxicology assay: suitable
product line
Titripur®
product line
-
product line
-
product line
-
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.535 g/mL at 25 °C
density
1.664 g/mL at 25 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
hcodes
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Die Karl-Fischer-Titration bestimmt den Wassergehalt in Rohstoffen und Produkten und ist eine weit verbreitete Analysemethode.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109065100004022536110295
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf