Fortfahren mit
42637
Nickel Standard für IC
TraceCERT®, 1000 mg/L (Ni2+ in nitric acid (nominal concentration))
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 82,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L (Ni2+ in nitric acid (nominal concentration))
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
1000 mg/L Ni2+ in ≤0.1% Salpetersäure, hergestellt aus hochreinem Ni Metall, HNO3 und Wasser
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
434929015767902
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L (Ni2+ in nitric acid (nominal concentration))
concentration
1000 mg/L Na+ in water (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L cyanide in water (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L Zn2+ in nitric acid (nominal concentration)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13138-45-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
42637-100ML04061832104270