Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,30 |
Über diesen Artikel
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
1000 mg/L Ca2+ in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
General description
Der zertifizierte Inhalt sowie Messunsicherheiten und Verfallsdatum können dem Zertifikat entnommen werden. Informationen über Spurenverunreinigungen finden Sie auf dem Zertifikat.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| concentration 1000 mg/L Ca2+ in nitric acid (nominal concentration) | concentration 1000 mg/L cyanide in water (nominal concentration) | concentration 1000 mg/L chlorate in water (nominal concentration) | concentration 1000 mg/L chloride in water (nominal concentration) |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Artikel
In dieser Studie wird die Eignung von Reinstwasser für die IC-Analyse von Trinkwasser untersucht. Die Prüfung bezog sich auf anorganische Ionen und Desinfektionsnebenprodukte (DNP).
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 39865-100ML | 04061831984293 |