Fortfahren mit
37468
2′,6′-Dihydroxyacetophenon
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Synonym(e):
2-Acetyl-resorcin, DHAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-833-6
Beilstein/REAXYS Number:
1366061
MDL number:
Assay:
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
Form:
powder
€ 68,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
form
powder
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird zusammen mit Diammoniumhydrogencitrat für MALDI-MS von PMP-markierten, sauren und neutralen Glycanen eingesetzt. [1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D107808D107409D107603
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
97%
assay
99%
assay
97%
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
mp
156-158 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
mp
143-144.5 °C (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,6′-Dihydroxyacetophenon
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
J J Pitt et al.
Analytical biochemistry, 248(1), 63-75 (1997-05-15)
The 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PMP) derivatives of monosaccharides, maltooligosaccharides, and oligosaccharides enzymatically released from asparagine-linked sites in ribonuclease B and fetuin have been investigated using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS). Use of the matrix 2,6-dihydroxyacetophenone containing diammonium hydrogen citrate (DHAP/DAHC)
T A Smith et al.
The Annals of occupational hygiene, 39(2), 235-240 (1995-04-01)
Sodium cromoglycate is manufactured by a seven-stage synthetic process. There has been no previous documentation of toxicological effects of the intermediate compounds in its synthesis. This paper describes the health effects of acute exposure to the intermediates on the skin
Jainuch Kanchanapoo et al.
Life sciences, 78(14), 1630-1636 (2005-10-29)
The effects of the choleretic and cholesterol lowering compound, 2,4,6-trihydroxyacetophenone (THA) and its analog, 2,6-dihydroxyacetophenone (DHA), on ileal bile acid absorption were investigated in rats. THA inhibited taurocholate (TC) uptake into ileal brush-border membrane vesicles (BBMV), showing a maximum inhibition
Global Trade Item Number
SKUGTIN
37468-1G-F04061826164877
37468-5G-F04061833346143