Fortfahren mit
46278
trans-Ferulasäure
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
trans-4-Hydroxy-3-methoxy-zimtsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-490-0
Beilstein/REAXYS Number:
1570363
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 62,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
analyte chemical class(es)
peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
color
slightly yellow
mp
168-172 °C (lit.), 171-175 °C
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Biochem/physiol Actions
Hydroxyzimtsäure kommt in Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis vor. Antioxidans.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL896631270311Y0001013
Ferulasäure European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001013
Ferulasäure
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
168-172 °C (lit.), 171-175 °C
mp
168-172 °C (lit.)
mp
-
mp
168-172 °C (lit.)
absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
absorption
-
absorption
-
absorption
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Ferulasäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)