Fortfahren mit
03565
MALDI-Validierungs-Set Polystyrol Mp ~700 - 70 000
certified reference material
Synonym(e):
Polystyrol, PS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.090,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-851-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 2.090,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Other Notes
Set enthält 6 verschiedene Polystyrol Standards à 500 mg mit Mp~685, ~1370, ~4700, ~9130, ~34300, ~67500 für MALDI; jeder Standard ist charakterisiert mit GPC, einem zweiten Absolutverfahren (Lichtstreuung oder H-NMR) und MALDI-TOF-MS
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NIST705ANIST1478NIST1479
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c