Fortfahren mit
29208
(N-Succinimidyloxycarbonylmethyl)-tris-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-phosphoniumbromid
for protein sequence analysis (by MALDI-MS), 98%
Synonym(e):
TMPP-Ac-OSu, [Tris-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-phosphonio]-essigsäure-N-succinimidylester-bromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H39BrNO13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
768.54
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥97.5% (HPLC), 98%
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
technique(s)
MALDI-MS: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].COc1cc(OC)c(c(OC)c1)[P+](CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c4c(OC)cc(OC)cc4OC
InChI
1S/C33H39NO13P.BrH/c1-38-19-12-22(41-4)31(23(13-19)42-5)48(18-30(37)47-34-28(35)10-11-29(34)36,32-24(43-6)14-20(39-2)15-25(32)44-7)33-26(45-8)16-21(40-3)17-27(33)46-9;/h12-17H,10-11,18H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YKMSQZIYVKTUHI-UHFFFAOYSA-M
General description
N-Succinimidyloxycarbonylmethyl tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium bromide (TMPP-Ac-OSu) is an acylating reagent, and is generally used for the selective derivatization of N-terminal a-amino group of peptide. The TMPP-acetylated peptides undergo fragmentation thereby creating a-type ions, thus obtaining sequence information becomes easier, even without the usage of automated computational approach. It can be used as a labelling reagent in liquid chromatography-coupled mass spectrometry (LC-MS/MS) of N-terminal peptides, so as to improve ionization efficiency, simplify fragmentation, and retention times, thereby leading to better separation of peptides.
Application
TMPP-Ac-OSu was used for labelling peptides, in tandem mass spectrometry, done for converting arginine to ornithine, in order to improve the fragmentation pattern of peptides.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for modifying N-termial of peptides for fast atom bombardment, FAB or matrix assisted laser desorption/ionization MS, MALDI MS[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93535T7394439533
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)