Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N3NaO12P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
biological source
animal
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 μmol
concentration
10.0-11.0 (UV)
technique(s)
MALDI-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
impurities
≤1.5% ddNDP (HPLC)
suitability
corresponds for UV test
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.Na/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t6-,8+;/m0./s1
InChI key
LOOMQRBEBYCFPP-QDOHZIMISA-M
Biochem/physiol Actions
Inhibitor von DNA-Polymerase I-katalysierter Kettenverlängerung.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?