Fortfahren mit
85707
2,5-Dihydroxybenzoesäure
suitable for matrix substance for MALDI-MS, >99.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,5-DHBA, DHB, Gentisinsäure, Hydrochinoncarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-718-5
Beilstein/REAXYS Number:
2209119
MDL number:
Assay:
>99.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 27,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>99.0% (HPLC)
form
powder
analyte functional class(es)
polymers
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
200-207 °C, 204-208 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
ε (extinction coefficient)
>2000 at 337 nm
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dihydroxybenzoesäure ist eine ionische Flüssigkeitsmatrix, die für die Analyse von Biomolekülen mittels matrixgestützter Laserdesorption/-ionisation in Kombination mit Massenspektrometrie eingesetzt wird.
Am häufigsten verwendete Matrix für Kohlenhydrate. Zur MALDI-MS von freien neutralen Glykanen. Erzeugt ein [M+Na]+-Ion; kann ein schwächeres [M+K]+-Ion aufweisen. Andere Spezies können durch Zugabe des entsprechenden anorganischen Salzes erzeugt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3931978069149357
assay
>99.0% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder
mp
200-207 °C, 204-208 °C (lit.)
mp
203-207 °C, 204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.)
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dihydroxybenzoesäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf