Fortfahren mit
76884
Anthranilamid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-AB, 2-Amino-benzamid, Anthranilsäure-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(H2N)C6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-851-2
Beilstein/REAXYS Number:
508509
MDL number:
Assay:
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
€ 247,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
form
crystals
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Verwendet für nicht-selektive, wirksame Fluoreszenzmarkierung von Glycanen Leicht weniger empfindlich als Anthranilsäure (2-AA) für die Glycanmarkierung.
Analysis Note
Die Metallspuren-Analyse mit ICP entspricht den Anforderungen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A89804A088492574
assay
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
111-113 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
-
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilamid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>365.0 °F
flash_point_c
> 185 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Cai et al.
The Analyst, 138(21), 6270-6276 (2013-09-07)
Analysis of oligosaccharides by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) is often limited by their low ionization efficiency and inadequate fragmentation information. Derivatizations of oligosaccharides to enhance their ionization in MS are widely used, but most of these
Antonio da Silva et al.
Leukemia & lymphoma, 55(7), 1609-1617 (2013-09-13)
Biosimilar development involves a target-directed iterative process to ensure a similar product to the originator. Here we report the preclinical development of the proposed biosimilar rituximab (GP2013). Post-translational modifications and bioactivities of GP2013 versus originator rituximab were engineered and monitored
Nicholas T Ventham et al.
PloS one, 10(4), e0123028-e0123028 (2015-04-02)
Serum N-glycans have been identified as putative biomarkers for numerous diseases. The impact of different serum sample tubes and processing methods on N-glycan analysis has received relatively little attention. This study aimed to determine the effect of different sample tubes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76884-1G04061826165539