Fortfahren mit
56451
1,5-Diaminonaphthalin
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,5-DAN, 1,5-Naphthylendiamin, NSC 401110
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.20
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-817-8
Beilstein/REAXYS Number:
907947
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
composition
carbon content, 75.92% (theory), hydrogen content, 6.37% (theory), nitrogen content, 17.71% (theory)
analyte chemical class(es)
oligonucleotides, peptides
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
185-187 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5.0 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5.0 mg/kg, Co: ≤5.0 mg/kg, Cr: ≤5.0 mg/kg, Cu: ≤5.0 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5.0 mg/kg, Mn: ≤5.0 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5.0 mg/kg, Pb: ≤5.0 mg/kg, Zn: ≤5.0 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5-Diaminonaphthalene is used in the production of 1,5-naphthalene diisocyanate and polyurethane elastomers.
Application
1,5-Diaminonaphthalene is used as an effective matrix in the analysis of IgG protein using top-down and middle-down mass spectrometry with multiple fragmentation techniques such as electron transfer dissociation (ETD) and matrix-assisted laser desorption ionization in-source decay (MALDI-ISD) method.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
metal trace analysis corresponds to requirements
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D21405D21200667617
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
description
99%
description
97%
description
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
185-187 °C (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
114-116 °C
cation traces
Cr: ≤5.0 mg/kg, Zn: ≤5.0 mg/kg, Ba: ≤5.0 mg/kg, Co: ≤5.0 mg/kg, Mg: ≤5.0 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5.0 mg/kg, Ni: ≤5.0 mg/kg, Cd: ≤5.0 mg/kg, Cu: ≤5.0 mg/kg, Pb: ≤5.0 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
analyte chemical class(es)
oligonucleotides, peptides
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diaminonaphthalin
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
438.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
226 °C - DIN 51758
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2243-62-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)