Fortfahren mit
21193
Calcium-Ionophor II
Selectophore, function tested
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-3-oxapentandiamid, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyldiglykolsäurediamid, ETH 129
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 864,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H48N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.69
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6491651
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
solid
quality
function tested
SMILES string
O=C(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H48N2O3/c31-27(29(23-13-5-1-6-14-23)24-15-7-2-8-16-24)21-33-22-28(32)30(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
InChI key
URAUKAJXWWFQSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Eignet sich zur Messung von intrazellulärem Calcium [1].
Lipophiles Ionophor für Ca2+-selektive Elektroden mit einer Nachweisgrenze im sub-nanomolaren Bereich. Ausgesprochen effizienter Carrier von Ca2+-Ionen; macht Membranen um einen Faktor von ungefähr 104 selektiver für Ca2+ gegenüber Mg2+.
Selected application examples
Calcium ionophore II (ETH 129) was used in preparing calcium selective minielectrodes which are used in determination of dissociation constant (Kd).[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
211982090921192
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
form
solid
form
-
form
powder
form
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
quality
function tested
quality
function tested
quality
-
quality
function tested
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mariya V Kovaleva et al.
Journal of bioenergetics and biomembranes, 41(3), 239-249 (2009-07-18)
In this study we used tightly-coupled mitochondria from Yarrowia lipolytica and Dipodascus (Endomyces) magnusii yeasts, possessing a respiratory chain with the usual three points of energy conservation. High-amplitude swelling and collapse of the membrane potential were used as parameters for
G Prestipino et al.
Analytical biochemistry, 210(1), 119-122 (1993-04-01)
We have investigated the ability of the neutral ionophore ETH 129 to translocate Ca2+ across artificial and biological membranes. ETH 129 induces Ca2+ transport across planar lipid bilayer. The zero-current membrane potential in a gradient of Ca2+ concentration exhibits Nernst
Iwona Bedlechowicz-Sliwakowska et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 385(8), 1477-1482 (2006-07-19)
In this work, ion-selective electrodes for calcium ion were investigated. Two ionophores were used in the membranes: ETH 1001 and ETH 129. An internal filling solution buffered for primary ion was used that allowed the lower detection limit to be
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21193-50MG-F04061838772060
21193-250MG-F04061832808468