Fortfahren mit
21059
Calcium Ionenlösung für ISE
0.1 M Ca, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Synonym(e):
Calciumchlorid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
€ 74,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 M Ca
SMILES string
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Calcium ion solution (CaCl2) contains dissolved calcium ions and chloride ions.
Application
CaCl2 solution was used in the photolysis of caged compounds while obtaining patch-clamp, in an experiment conducted to study olfactory transduction in dissociated mouse olfactory sensory neurons.[1]
Preparation Note
hergestellt aus CaCl2.2H2O und H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
449709383147499609
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
0.1 M Ca
concentration
-
concentration
-
concentration
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John S. Holman, Phil Stone
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 170-170 (2001)
Rabia Iqbal et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 11(3), 830-839 (2018-03-14)
Longevity of probiotic is the main concern for getting maximum benefits when added in food product. Bifidobacterium, a probiotic, tends to lose its viability during gastrointestinal track (GIT) transit and storage of food. Their viability can be enhanced through microencapsulation
Anna Boccaccio et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (55)(55), e3195-e3195 (2011-11-09)
Photolysis of caged compounds allows the production of rapid and localized increases in the concentration of various physiologically active compounds. Caged compounds are molecules made physiologically inactive by a chemical cage that can be broken by a flash of ultraviolet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21059-250ML-F04061838195388
21059-100ML-F04061838117120