Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H112N4O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1041.53
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)COCC(=O)N1CCOCCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)COCC(=O)NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C58H112N4O11/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-59-55(63)51-72-53-57(65)61-37-41-67-45-46-68-42-38-62(40-44-70-48-50-71-49-47-69-43-39-61)58(66)54-73-52-56(64)60-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-54H2,1-2H3,(H,59,63)(H,60,64)
InChI key
LKKJODPUVIMZGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Calcium ionophore V (K23E1) may be used in fabricating calcium on to the waveguide sensor to understand the selectivity of the specific ion and also measure its concentration.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Neutral ionophore used in a calcium-selective optode; Employed in a calcium-selective electrode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?