Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 582,00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.160,00 |
Über diesen Artikel
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0%, ≥99.0% (HPLC)
quality
function tested
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCN(C)C(=O)CO[C@H](C)[C@@H](C)OCC(=O)N(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C38H72N2O8/c1-7-45-37(43)27-23-19-15-11-9-13-17-21-25-29-39(5)35(41)31-47-33(3)34(4)48-32-36(42)40(6)30-26-22-18-14-10-12-16-20-24-28-38(44)46-8-2/h33-34H,7-32H2,1-6H3/t33-,34-/m1/s1
InChI key
CJAONIOAQZUHPN-KKLWWLSJSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| quality function tested | quality function tested | quality function tested | quality - |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Sigma-Aldrich.com presents an article on Selectophore Ionophores
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 21192-50MG-F | 04061838772053 |
| 21192-250MG-F | 04061838772046 |