Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 357,00 |
Über diesen Artikel
product line
Selectophore™
Quality Segment
form
liquid
composition
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192), 2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732), Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
General description
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| composition Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192), Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018) | composition Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198), 2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732), Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.022 wt. % (60591), Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369) | composition Chloride ionophore, 5.0 wt. % , 1-Decanol, 4.0 wt. % , 2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. % , Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. % | composition Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877), 2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?