Fortfahren mit
21198
Calcium-Ionophor IV
Selectophore, function tested
Synonym(e):
N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-3-oxapentandiamid, N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-diglykolsäurediamid, ETH 5234
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H100N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
801.36
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
mp
50-53 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C52H100N2O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39-45-53(46-40-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)51(55)47-57-48-52(56)54(49-41-35-33-36-42-49)50-43-37-34-38-44-50/h49-50H,3-48H2,1-2H3
InChI key
CLLKVTAGSOWKHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Calcium ionophore IV (ETH 5234) was used in preparing membrane for the pseudoreference electrode in tetrahydrofuran, in a study to demonstrate electrochemical sample matrix elimination for trace level potentiometric detection.[1]
Calcium ionophore IV may be used in the preparation of Ca2+-selective membrane utilizing AlGaN/GaN transistors for potentiometric calcium ion detection.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Extrem lipophiles Ca2+-selektives Ionophor für chemische Sensoren mit langer Lebenszeit; es verleiht Selektivitäten für Ca über Mg, Na und K von 104, 106 beziehungsweise 108.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
211932119220909
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
50-53 °C
mp
-
mp
-
mp
34-36 °C
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)