Fortfahren mit
20909
Cadmium Ionophor I
Selectophore
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-3,6-dioxaoctandi-(thioamid), ETH 1062
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 524,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44N2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.73
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4521607
€ 524,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
powder
mp
34-36 °C
SMILES string
CCCCN(CCCC)C(=S)COCCOCC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C22H44N2O2S2/c1-5-9-13-23(14-10-6-2)21(27)19-25-17-18-26-20-22(28)24(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-20H2,1-4H3
InChI key
NKWPVGBRWCCVGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selektives Ionophor für Cadmium; angewendet in flüssigen Polymermembrane
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
211932119861193
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
form
powder
form
solid
form
-
form
-
mp
34-36 °C
mp
-
mp
50-53 °C
mp
91-92 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lian-Zhen Li et al.
Environmental toxicology and chemistry, 36(4), 1038-1046 (2016-10-30)
Uptake and membrane transport of cadmium (Cd) in roots of the hyperaccumulator Sedum plumbizincicola X.H. Guo et S.B. Zhou ex L.H. Wu was characterized by assessing the impact of various inhibitors and ion channel blockers on Cd accumulation as well
Jie Ma et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 202, 136-144 (2018-07-22)
The nitrogen (N) and phosphorus (P) loadings in coastal waters have greatly increased due to anthropogenic input. However, the silicate levels have remained stable in the past decades, leading to nutrient status alternating from N limitation to Si limitation. Few
Haipeng Guo et al.
Physiologia plantarum, 159(3), 340-353 (2016-10-28)
Miscanthus is a vigorous perennial Gramineae genus grown throughout the world as a promising bioenergy crop and generally regarded as heavy metal tolerant due to its ability to absorb heavy metals. However, little is known about the mechanism for heavy
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20909-50MG-F04061832808758