Fortfahren mit
70356
Calciumionophor IV - Cocktail für Membranen
Selectophore
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Segment
form
liquid
composition
Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198), 2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732), Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.022 wt. % (60591), Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369)
General description
Für weitere Informationen siehe Sensor Applications portal
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
993109529321193
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
composition
Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198), Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392), Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369), 2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732)
composition
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192), 2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732), Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
composition
Hydrogen ionophore I, 10.0 wt. % (95292), 2-Nitrophenyl octyl ether, 89.3 wt. % (73732), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)