Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H37N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.62
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-084-1
Beilstein/REAXYS Number:
1096801
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
solid
quality
function tested
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(O[C@@]2(CC[C@@H](C)[C@@H](Cc3nc4c(C(O)=O)c(NC)ccc4o3)O2)[C@H](C)C[C@H]1C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1
InChI key
HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-N
General description
Calcium ionophore III (Calimycin;CA) is a divalent cation ionophore. It has ability to transport Ca2+ ions across membranes along a concentration gradient.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
CA was used in elucidating the mechanisms underlying the positive and inotropic and chronotropic ability of CA on isolated superfused guinea pig atria. It may also be used to stimulate and measure the erythrocyte Ca2+ dependent K+ channels as the K+ efflux.
Das Ionophor ist hochselektiv für Ca2+. Verstärkt die Response auf NMDA- aber nicht auf Quisqualat-Rezeptoren. In Zellkultur stimuliert es die Stickstoffmonoxidbildung durch calmodulinabhängige konstitutive NO-Synthase.
Calcium ionophore III may be used in ionophore-based calcium selective conductometric microsensors for the detection of calcium ions in aqueous solutions. In NIH3T3 and rat1-fibroblast cell cultures, calcium ionophore III along with thapsigargin has been reported to increase the hepatic clock gene Per1 expression in the initial period of treatment.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Preparation of an optical chemical sensor for Ca2+ and Mg2+
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?