Fortfahren mit
24894
Chlorid-Ionophor III
Selectophore
Synonym(e):
3,6-Didodecyloxy-4,5-dimethyl-o-phenylen-bis-(quecksilberchlorid), ETH 9033
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 537,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H56Cl2Hg2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
944.87
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
€ 537,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Segment
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOc1c(C)c([Hg]Cl)c([Hg]Cl)c(C)c1OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H56O2.2ClH.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-33-31-29(3)25-26-30(4)32(31)34-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;;;;/h5-24,27-28H2,1-4H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI key
SSQLFLVGBOQWGG-UHFFFAOYSA-L
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
ETH 9033 (chromoionophore III) may be used to monitor Cl- activity during the development of chloride sensitive probes encapsulated by biologically localized embedding. It may also be used with Cl- ion sensitive ISFETs (ion-sensitive field-effect transistor) with photocured polyurethane-based polymer membrane to study sodium chloride solutions and to determine the chloride ions.
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Chlorid-Ionophor für Cl--Elektroden
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
249019233221192
description
Selectophore
description
Selectophore, function tested
description
Selectophore
description
Selectophore, function tested, ≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
178959-28-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)