Fortfahren mit
96440
Zincon Mononatriumsalz
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
Synonym(e):
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfo-formazylbenzol Mononatriumsalz, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]-benzoesäure Mononatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15N4NaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.41
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-651-1
Beilstein/REAXYS Number:
728403
MDL number:
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
mp
250-260 °C (dec.)
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1ccccc1N/N=C(\N=N\c2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,21,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-19-,24-22+;
InChI key
DVHNWVSFUULGKM-XJRAADKASA-M
General description
Molar absorption coefficients and stability constants of Zincon metal complexes for determination of metal ions and bioinorganic applications. A. Kocyla, A. Pomorski, A. Krezel, Journal of Inorganic Biochemistry 176, 53-65, (2017).
Application
kolorimetrischer Indikator für Zn, Cu und Hg
Other Notes
Reagens für den spektrophotometrischen Nachweis von Zink; Gleichzeitiger Nachweis von Zink und Kupfer; In der automatisierten Fließ-Injektions-Analyse von Zink[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
201332A314411635
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
quality
-
quality
-
quality
-
mp
250-260 °C (dec.)
mp
250 °C
mp
-
mp
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R.M. Rush et al.
Analytical Chemistry, 26, 1345-1345 (1954)
J.A. Platte et al.
Analytical Chemistry, 31, 1226-1226 (1959)
Piotr Szczepanowski et al.
Nucleic acids research, 49(12), 6863-6879 (2021-06-18)
Helicobacter pylori is a gram-negative, microaerophilic, pathogenic bacterium and a widespread colonizer of humans. H. pylori has developed mechanisms that enable it to overcome the harsh environment of the human stomach, including reactive oxygen species (ROS). Interestingly, up to now no
Global Trade Item Number
SKUGTIN
96440-1G04061833318058
96440-5G04061835294268