Fortfahren mit
88413
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl, ≥99.0%
Synonym(e):
2-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-thiazol, TAN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.30
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-555-3
Beilstein/REAXYS Number:
21172
MDL number:
Quality Segment
assay
≥99.0% (CHN), ≥99.0%
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
138-139 °C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3nccs3
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H/b16-15+
InChI key
IOMXCGDXEUDZAK-FOCLMDBBSA-N
Other Notes
Reagens für die Extraktion und die spektrophotometrische Bestimmung von Metallen, metallochromer Indikator
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)