Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0%
quality
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.5% | assay ≥98.0% (N), ≥99.0% | assay ≥95% |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| quality for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV) | quality for spectrophotometric det. of Se | quality for spectrophotometric det. of urea | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
402.8 °F - closed cup
flash_point_c
206 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
119-90-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?