Fortfahren mit
201332
Zincon Natriumsalz
Dye content ≥75 %
Synonym(e):
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfo-formazylbenzol Natriumsalz, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]-benzoesäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H16N4NaO6S · xNa
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Beilstein/REAXYS Number:
728403
€ 80,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥75%
technique(s)
titration: suitable
mp
250 °C
solubility
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
λmax
523 nm
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 489-495 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1ccccc1\N=N\C(=N\Nc2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,22,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-21+,24-19+;
InChI key
XBGLXASXFRESIN-ZAWSKOCYSA-M
General description
Zincon is a formazan dye, that serves as a metal indicator and is applicable in chelometric titration. It is used in spectrometric analysis. The metal-zincon complex formed shows a prominent absorption band in the visible region. Zincon is also used in solid support electrophoresis for staining zinc proteins.
Application
Zincon sodium salt has been used to locate zinc in plant tissues by light microscopy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
96440198250114405
description
Dye content ≥75 %
description
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
description
certified by the BSC, Dye content ≥80 %
description
Dye content 90 %, ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
solubility
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥75%
composition
-
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, 90%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)