Fortfahren mit
87793
4-Methyl-5-(sulfomethylamino)-2-(2-thiazolylazo)benzoesäure
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II), ≥90%
Synonym(e):
TAMB wasserlöslich, TAMSMB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N4O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41121813
MDL number:
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
InChI key
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
TAMSMB ist ein wasserlösliches Analog von TAMB, einem Reagens für empfindliche kolorimetrische Messung von Cu, Co, Ni, Fe(II) und Pd. TAMB wird für die Bestimmung von Cu-Ionen in Serum verwendet. Andere Metalle können durch EDTA maskiert werden. Cu(II): pH 5, l(max)=585 nm, e=48,000 Co(III): pH 5, l(max)=655 nm, e=113,000
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)