Fortfahren mit
70650
1,3-Dihydroxynaphthalin
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0%
Synonym(e):
1,3-Naphthalindiol, Naphthoresorcin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-079-7
Beilstein/REAXYS Number:
2044002
MDL number:
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
122-125 °C, 123-125 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dihydroxynaphthalene may be used as a background electrolyte (BGE) for the determination of carbohydrates by high-performance capillary electrophoresis (HPCE) method with indirect absorbance detection.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dihydroxynaphthalin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of carbohydrates by high-performance capillary electrophoresis with indirect absorbance detection.
Lee YH and Lin TI
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 681(1), 87- 97 (1996)
Amy L Kieran et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (14)(14), 1842-1844 (2005-03-30)
New macrocycles incorporating a porphyrin and a [small pi] electron-rich aromatic were prepared from a dynamic disulfide library. The outcome could be influenced by use of templates.
Y Sayato et al.
Mutation research, 226(3), 151-155 (1989-07-01)
The mutagenicity of products formed by chlorination after ozonation of naphthoresorcinol in aqueous solution was assayed with Salmonella typhimurium strains TA98 and TA100 in the presence and absence of S9 mix from phenobarbital- and 5,6-benzoflavone-induced rat liver. Ozonated and subsequently
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70650-1G04061832842905
70650-5G04061832842912