Fortfahren mit
1.04374
Hexane
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC), ≥96.0% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Synonym(e):
Hexan, n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 384,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.390,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
n-Hexan, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
transmittance
260-420 nm, ≥97%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Application
  • Oil produced from Ghana Shea Nut crop for prospective industrial applications.: Diese Studie untersucht die industriellen Anwendungen von Öl aus in Ghana geernteten Sheanüssen, wobei n-Hexan als Lösungsmittel zur Ölextraktion verwendet wird. Es werden die Eigenschaften des Öls, mögliche Verwendungen und die Rolle von n-Hexan bei der Gewinnung hochreiner Extrakte erörtert (Alale et al., 2024).
  • Bio-guided isolation of a new sesquiterpene from Artemisia cina with anthelmintic activity against Haemonchus contortus L3 infective larvae.: Diese Forschungsarbeit beleuchtet die Verwendung von n-Hexan bei der Extraktion und Isolierung bioaktiver Verbindungen, insbesondere eines neuen Sesquiterpens mit potenziellen anthelmintischen Eigenschaften, und demonstriert die Wirksamkeit von n-Hexan bei der Extraktion von Phytochemikalien (Arango-De la Pava et al., 2024).
  • Rapid purification and scale-up of tilianin using counter-current chromatography with rectangular horizontal tubing.: Erläutert die Verwendung von n-Hexan in der Gegenstromchromatographie zur schnellen Aufreinigung und Skalierung von Tilianin, einer bioaktiven Verbindung, und zeigt die Rolle des Lösungsmittels bei der Verbesserung der Effizienz chromatographischer Prozesse (Zhang et al., 2024).
  • Phytochemicals, Antioxidant, and Antidiabetic Effects of Ranunculus hirtellus Aerial Parts and Roots: Methanol and Aqueous Extracts.: Diese Studie befasst sich hauptsächlich mit Methanol und wässrigen Extrakten, erörtert aber auch die vergleichende Wirksamkeit verschiedener Lösungsmittel, einschließlich n-Hexan, zur Extraktion bioaktiver Verbindungen aus Ranunculus hirtellus und hebt deren Potenzial in pharmakologischen Studien hervor (Ishtiaq et al., 2024).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.070231.043711.00795
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
assay
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104374250004022536050935
104374400004022536971049
104374602504022536704937
104374100004022536050911
104374251104027269060244
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf