Fortfahren mit
967106
Stainless steel clamp for filling nozzle attachment to stainless steel drums
Synonym(e):
Clamp for filling nozzle, drums
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
€ 121,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41122409
€ 121,50
Listenpreis€ 162,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Safety and convenient handling are the basis for an important part of our very special product developments. When using a pressurizing withdrawal for stainless steel drums our filling nozzle (9.67100.1090 / 9.67100.9090) can be stored safely and directly on the drum by using a screw clamp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
967107Z177288960212
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
967106000104027269167943