Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.000,00 € 750,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 750,00
Listenpreis€ 1.000,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
The pressure reducer with included overpressure relief is one of the safest combined solutions for reducing inert gas house lines to a working pressure of 0.2 bar. The integrated overpressure relieve avoids pressures higher than 0.5 bar inside the barrel according the Pressure Equipment Directive. The pressure reducer is equipped with a ball valve and with 2 tube connectors 8x6 mm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - |
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 9671009100 | 04027269057794 |