Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfitting
2 in. adapter (threaded)
compatibility
for use with 190L withdrawal system
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001
pour tambour en acier inoxydable de 190 l pour systèmes de prélèvement à adaptateur de filetage 2"
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dip tube