Fortfahren mit
1.07023
Hexane
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane ), EMPARTA® ACS reagent
Synonym(e):
Hexan, n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
Grade:
ACS reagent
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
n-Hexan, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for routine analytical applications)
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.02% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
EMD Millipore bietet Lösungsmittel in EMPARTA-Qualität für routinemäßige Aufgaben in analytischen Laboren an. Lösungsmittel in EMPARTA-Qualität bieten weniger Prüfparameter als EMSURE, sind aber dennoch von hoher Qualität. EMPARTA Lösungsmittel erfüllen die ACS-Anforderungen, deshalb sind sie für zahlreiche analytische Anwendungen ideal.
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
  • Chiral-induced synthesis of chiral covalent organic frameworks core-shell microspheres for HPLC enantioseparation: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung von n-Hexan bei der Synthese fortschrittlicher Materialien für chromatographische Anwendungen demonstriert, was dessen Rolle bei der Verbesserung der Effizienz von Enantiomerentrennungsprozessen in der pharmazeutischen und chemischen Forschung hervorhebt (Liu et al., 2024).
  • Deep eutectic solvents: Preparation, properties, and food applications: Der Artikel enthält einen Überblick über die Anwendungen von n-Hexan in der Lebensmittelindustrie, insbesondere seine Verwendung in Kombination mit starken eutektischen Lösungsmitteln zur Verbesserung von Lebensmittelverarbeitungstechniken unter Hervorhebung dessen Vielseitigkeit als industrielles Lösungsmittel (Negi et al., 2024).
  • An efficient method for the preparative isolation and purification of alkaloids from Gelsemium by using high speed counter-current chromatography and preparative HPLC: Diese Veröffentlichung zeigt die Rolle von n-Hexan bei der Extraktion und Reinigung bioaktiver Verbindungen und unterstreicht seine entscheidende Bedeutung im pharmakologischen und biochemischen Bereich (Liang et al., 2024).
  • Application of ionic liquid extractant in enhanced separation of 2-propanol-n-hexane azeotrope system: Hebt die Verwendung von n-Hexan in fortschrittlichen Trennprozessen hervor, insbesondere bei der azeotropen Destillation, die für die chemische und Umweltindustrie von entscheidender Bedeutung ist, und demonstriert seine Nützlichkeit bei komplexen Trennungen (Li et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit Σ Hexanisomere + Methylcyclopentan (GC): ≥ 98,5 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Wasserlösliche titrierbare Säure: ≤ 0,0003 meq/g
Thiophen: entspricht
Schwefelverbindungen (als S): ≤ 0,005 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,02 %
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexan
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)