Fortfahren mit
920078
Sicherheitsbehälter
made to hold 2.5 L glass bottles
Synonym(e):
Transportträger für 1-l- und 2,5-l-Flaschen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 91,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
made to hold 2.5 L glass bottles
shipped in
ambient
General description
Dieser speziell entwickelte Sicherheitsbehälter bietet einen erhöhten Schutz vor Glasbruch. Die lösemittelresistenten Materialien und die hohe Druckfestigkeit des Einsatzes sorgen während des Transports für maximalen Schutz unserer 4-Liter-Glasflaschen. Das große Fassungsvermögen (20 Liter) und der auslaufsichere Deckel schützen im Fall von Glasbruch vor dem Kontakt mit Lösemitteln und Dämpfen.
Für 2,5-L-Glasflaschen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.40140Z177504902319
compatibility
made to hold 2.5 L glass bottles
compatibility
made to hold 4 L glass bottles
compatibility
-
compatibility
for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Questions
  1. Wat material is the container made from? Checking for suitability for holding HF winchester
    1 answer
    1. The carrier body and the lid are made of polypropylene . The foam inlay consists of polyethylene.