Fortfahren mit
1.00795
Hexane
≥98% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Synonym(e):
Hexan, n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
n-Hexan, for gas chromatography MS SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
GC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® MS ist für die Verwendung in der an Massenspektrometrie gekoppelten Gaschromatografie vorgesehen. SupraSolv®-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Application
Für die Rückstandsanalyse.
Empfohlen für die Analyse von:
  • Polychlorierten Dibenzodioxinen und polychlorierten Dibenzofuranen (PCDD/F) in Lebensmittel- und Wasserproben
  • Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) in Lebensmitteln
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043711.07023650552
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
0.0095 g/L
solubility
0.0095 g/L
solubility
-
solubility
ethanol: soluble(lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf