Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Isohexan, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Thiophene, ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water, ≤5% n-Hexane (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| assay ≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.5% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 260 °C | autoignition temp. 260 °C | autoignition temp. 260 °C | autoignition temp. 437 °F |
| bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 68-70 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
hcodes
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
-5.8 °F - closed cup
flash_point_c
-21 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1043339190 | 04027269157852 |
| 1043331000 | 04022536050072 |
| 1043332500 | 04022536050089 |