Fortfahren mit
1.04340
Isohexan
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Synonym(e):
Isohexan, 2-Methylpentan, iso-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
295-570-2
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
53-63 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
160-190 hPa ( 20 °C)
€ 311,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Isohexan, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
solubility
0.02 g/L
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit Elektroneneinfangdetektoren (ECD) und Flammenionisationsdetektoren (FID) entwickelt. SupraSolv-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Application
  • Enantiomeric determination of tramadol and its main metabolite O-desmethyltramadol in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Untersucht die Rolle von Isohexan bei der Verbesserung der enantioselektiven Analyse von Tramadol, die für das therapeutische Drug Monitoring und pharmakokinetische Studien von entscheidender Bedeutung ist (Ceccato et al., 2000).
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043332932531.04335
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
0.02 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
53-63 °C/1013 hPa
bp
53-63 °C/1013 hPa
bp
68-70 °C (lit.)
bp
53-63 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-5.8 °F
flash_point_c
-21 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)