Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 363,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Isohexan, for liquid chromatography LiChrosolv®
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water, ≤0.5% n-Hexane (GC), ≥60% Isohexane (GC)
evapn. residue
≤2.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmittance
210 nm, ≥60%, 220 nm, ≥80%, 245 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In-house validation of accelerated solvent extraction-gas chromatography-mass spectrometry for the determination of bound 3- and 2-monochloropropanediols (MCPD) and glycidol in food products.: Diese Studie zeigt die Validierung einer robusten Analysemethode, die für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und die Einhaltung von Vorschriften von entscheidender Bedeutung ist. Die Verwendung von Isohexan in diesem Verfahren unterstreicht dessen Nutzen bei der Verbesserung der Extraktionseffizienz und der Analysepräzision (Shaari et al., 2021).
- Optimized determination of polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in sheep serum by solid-phase extraction-gas chromatography-mass spectrometry.: Demonstriert die Optimierung von Extraktions- und Nachweistechniken unter Verwendung von Isohexan für Umweltschadstoffe in biologischen Proben, wodurch die Empfindlichkeit und Genauigkeit dieser Messungen verbessert werden (Zhang & Rhind, 2011).
- Simultaneous extraction and clean-up of polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls from sheep liver tissue by selective pressurized liquid extraction and analysis by gas chromatography-mass spectrometry.: In diesem Artikel wird eine optimierte Methode zur gleichzeitigen Extraktion und Reinigung spezifischer Verunreinigungen aus Lebergewebe beschrieben, wobei Isohexan eine entscheidende Rolle für die Effizienz des Extraktionsprozesses spielt (Zhang et al., 2011).
- Selective pressurized liquid extraction of estrogenic compounds in soil and analysis by gas chromatography-mass spectrometry.: Der Schwerpunkt liegt auf der gezielten Extraktion von Substanzen mit endokriner Wirkung aus Umweltproben, wobei die selektiven Solvatationseigenschaften von Isohexanen genutzt werden, um die Selektivität und Analytausbeute zu verbessern (Zhang et al., 2011).
- Fast sample preparation involving MASE and coupled column normal phase liquid chromatography for the rapid trace analysis of dioxins in air-dust samples from fire catastrophe emissions.: Es wird eine schnelle Vorbereitungs- und Analysemethode für Spurenverunreinigungen in komplexen Matrizen mit Betonung der Rolle von Isohexanen bei der Erzielung schneller und zuverlässiger Ergebnisse erläutert (van Beuzekom et al., 2004).
Preparation Note
Analysis Note
Isohexan (GC): ≥ 60,0 %
n-Hexan (GC): ≤ 0,5 %
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/L
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for liquid chromatography LiChrosolv® | description for analysis EMSURE® | description for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | description ACS reagent, ≥98.5% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥98.5% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.66 g/cm3 at 20 °C | density 0.66 g/cm3 at 20 °C | density 0.66 g/cm3 at 20 °C | density 0.672 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 53-63 °C/1013 hPa | bp 68-70 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
hcodes
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
-5.8 °F - closed cup
flash_point_c
-21 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?