Fortfahren mit
XNAB
Extract-N-Amp PCR-Kit für Blut
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 417,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Extract-N-Amp PCR-Kits für Blut enthalten alle Reagenzien, die für eine schnelle Extraktion von genomischer Wirts-DNA aus Vollblut und die Amplifikation von interessanten Targets durch PCR erforderlich sind. Durch dieses neuartige Extraktionssystem entfällt jegliche Notwendigkeit einer Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation, Erhitzung, Filtration oder Alkoholfällung. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der einen Antikörper-basierten Heißstart verwendet und speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. Das REDExtract-N-Amp PCR-Kit für Blut enthält einen Tracking-Farbstoff, der das einfache direkte Laden von PCR-Reaktionen auf Agarosegele für die Analyse ermöglicht.
Die genomische DNA wird einfach durch Zugabe der Extraktionslösung und 5 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur aus 10 μL Vollblut extrahiert. Um inhibitorischen Substanzen entgegenzuwirken, wird dem Extrakt vor der PCR die Neutralisationslösung zugegeben. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann zu dem speziell formulierten PCR-Mix gegeben.
Die REDExtract-N-Amp Blut-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion wirtsgenomischer DNA aus Vollblut und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR (Polymerase-Kettenreaktion) erforderlich sind. Durch dieses neuartige Extraktionssystem entfällt jegliche Notwendigkeit einer Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation, Erwärmung, Filtration oder Alkoholfällung. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. Diese Formulierung verwendet einen Antikörper-basierten Heißstart für die spezifische Amplifikation. Das REDExtract-N-Amp PCR-Kit für Blut enthält einen Tracking-Farbstoff, der das einfache direkte Auftragen von PCR-Reaktionen auf Agarosegele für die Analyse ermöglicht.
Application
REDExtract-N-Amp Blood PCR Kit has been used to extract genomic DNA from blood samples,[1] peripheral blood leukocytes, endocervical swab eluates of mice and parasites.[2][3][4][5][6][7] It has also been used to perform polymerase chain reaction (PCR) using oligonucleotide primers.[8]
Biochem/physiol Actions
Die genomische DNA wird einfach durch Zugabe der Extraktionslösung und 5 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur aus 10 μL Vollblut extrahiert. Um inhibitorischen Substanzen entgegenzuwirken, wird dem Extrakt vor der PCR die Neutralisationslösung zugegeben. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann zu dem speziell formulierten PCR-ReadyMix gegeben.
Features and Benefits
  • Effiziente Vorbereitung in 8 Minuten für schnellere Extraktion und höheren Durchsatz
  • Keine organische Extraktion, Zentrifugation oder Alkoholfällung erforderlich
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Ist mit Vollblut oder Blutkarten verwendbar
  • Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
  • Mit jedem Format kompatibel (Einzelröhrchen, 96-Well usw.)
  • Einfaches Verfahren in drei Schritten ohne besondere Geräte
  • REDExtract-N-Amp erfordert keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe für die Gelanalyse
  • PCR-Produkte eignen sich für das direkte Klonen und Sequenzieren
Other Notes
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Der Erwerb dieses Produkts schließt eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren in Zusammenhang mit den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter den US- Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNABRXNABSXNABE
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 extractions
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extract-N-Amp PCR-Kit für Blut
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Lysis Solution for Blood
    SDB
  • Neutralization Solution for Blood
    SDB
  • REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix for Blood
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Extract-N-Amp simplifies DNA extraction and amplification, enabling PCR directly from FTA blood cards, reducing variability.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
XNAB-1KT04061835378838