Merck
XNABR
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp PCR-Kit für Blut
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
Synonym(e):
Direktes PCR-Kit für Blut, Direktes PCR-Kit für Blut mit Ladefarbstoff
About This Item
UNSPSC-Code:
41106303
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
red
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die REDExtract-N-Amp Blut-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion wirtsgenomischer DNA aus Vollblut und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR (Polymerase-Kettenreaktion) erforderlich sind. Durch dieses neuartige Extraktionssystem entfällt jegliche Notwendigkeit einer Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation, Erwärmung, Filtration oder Alkoholfällung. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. Diese Formulierung verwendet einen Antikörper-basierten Heißstart für die spezifische Amplifikation. Das REDExtract-N-Amp PCR-Kit für Blut enthält einen Tracking-Farbstoff, der das einfache direkte Auftragen von PCR-Reaktionen auf Agarosegele für die Analyse ermöglicht.
Anwendung
Das REDExtract-N-Amp PCR-Kit für Blut wird verwendet, um genomische DNA aus Blutproben, Leukozyten aus peripherem Blut, Parasiten und endozervikalen Abstricheluaten von Mäusen zu extrahieren. Es wird außerdem für die Durchführung der Polymerasekettenreaktion (PCR) mit Oligonukleotid-Primern eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Effiziente Vorbereitung in 8 Minuten für schnellere Extraktion und höheren Durchsatz
  • Keine organische Extraktion, Zentrifugation oder Alkoholfällung erforderlich
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Ist mit Vollblut oder Blutkarten verwendbar
  • Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
  • Mit jedem Format kompatibel (Einzelröhrchen, 96-Well usw.)
  • Einfaches Verfahren in drei Schritten ohne besondere Geräte
  • REDExtract-N-Amp erfordert keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe für die Gelanalyse
  • PCR-Produkte eignen sich für das direkte Klonen und Sequenzieren
Prinzip
Die genomische DNA wird einfach durch Zugabe der Extraktionslösung und 5 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur aus 10 μL Vollblut extrahiert. Um inhibitorischen Substanzen entgegenzuwirken, wird dem Extrakt vor der PCR die Neutralisationslösung zugegeben. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann zu dem speziell formulierten PCR-ReadyMix gegeben.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Rechtliche Hinweise
Der Erwerb dieses Produkts schließt eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren in Zusammenhang mit den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter den US- Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • L3289Lysis Solution for BloodSDB
  • N9784Neutralization Solution for BloodSDB
  • P8240REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix for BloodSDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sofia Lejon Crottet et al.
Transfusion and apheresis science : official journal of the World Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis, 50(2), 169-174 (2014-04-01)
Starting in 2013, blood donors must be tested at least using: (1) one monoclonal anti-D and one anti-CDE (alternatively full RhCcEe phenotyping), and (2) all RhD negative donors must be tested for RHD exons 5 and 10 plus one further
Olivier A E Sparagano et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1081, 505-508 (2006-12-01)
Our study is based on the collection of blood and ticks from sheep in Iran and Italy. Polymerase chain reaction (PCR) testing was performed to target the 18S rRNA gene and RLB was performed using previously published probes. In Italy
Dawn M Reeves et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 51(7), 2646-2648 (2007-05-16)
Mice treated with antibiotics early or late after active infection had resolved were examined for chlamydial DNA in endocervical swabs. The early eradication of infection limited oviduct pathology, despite the continued detection of chlamydial DNA by nested PCR. Late antibiotic
Anna K Nowińska et al.
Molecular vision, 17, 2333-2342 (2011-09-17)
To analyze genotype-phenotype correlation in patients originating from Polish population with the transforming growth factor beta induced (TGFBI) corneal dystrophies. Sixty affected and 31 unaffected individuals from 15 unrelated Polish families were included in the study. The clinical diagnosis was
Jun Liu et al.
Eukaryotic cell, 12(12), 1588-1599 (2013-07-23)
Microtubules are versatile biopolymers that support numerous vital cellular functions in eukaryotes. The specific properties of microtubules are dependent on distinct microtubule-associated proteins, as the tubulin subunits and microtubule structure are exceptionally conserved. Highly specialized microtubule-containing assemblies are often found
Artikel
Extract-N-Amp simplifies DNA extraction and amplification, enabling PCR directly from FTA blood cards, reducing variability.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.