Unfortunately, a 10 mL package size is not available at this time. The 25 mL package size has been discontinued. Should a custom volume quote be of interest, pricing and lead time may be requested at the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/bulk-and-custom-services
L3289
Lyselösung für Blut
sufficient for 100 reactions, for molecular biology
Synonym(e):
Extract-N-Amp Blut- Lyselösung für direkte PCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 100 reactions
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Lyselösung ist eine Komponente der Extract-N-Amp™ und REDExtract-N-Amp™ Blut-PCR-Kits
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Does L3289 - Lysis Solution for blood come in a size larger than 2.5 mL. I have purchased a 10 mL size in the past but am not seeing that size as an option.