Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,10 |
Über diesen Artikel
€ 93,10
Quality Segment
usage
sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die genomische DNA wird einfach durch Zugabe der Extraktionslösung und 5 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur aus 10 μL Vollblut extrahiert. Um inhibitorischen Substanzen entgegenzuwirken, wird dem Extrakt vor der PCR die Neutralisationslösung zugegeben. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann zu dem speziell formulierten PCR-Mix gegeben.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Effiziente Vorbereitung in 8 Minuten für schnellere Extraktion und höheren Durchsatz
- Keine organische Extraktion, Zentrifugation oder Alkoholfällung erforderlich
- Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- Ist mit Vollblut oder Blutkarten verwendbar
- Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
- Mit jedem Format kompatibel (Einzelröhrchen, 96-Well usw.)
- Einfaches Verfahren in drei Schritten ohne besondere Geräte
- REDExtract-N-Amp™ erfordert keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe für die Gelanalyse
- PCR-Produkte eignen sich für das direkte Klonen und Sequenzieren
Other Notes
Legal Information
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter den US- Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| feature dNTPs included, Direct PCR, hotstart | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR |
| usage sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 reactions, sufficient for 10 extractions | usage sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions | usage sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extract-N-Amp™ PCR-Kit für Blut
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?